Kluczowe dokumenty
Z611964
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 8 mm × 1 m
Wybierz wielkość
1 EA
567,00 zł
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
567,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Viton®
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930108
Parametry
−50-200 °C temperature
śr. wewn. × dł.
8 mm × 1 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczne połączenie aplikacji z przyrządem do kontroli temperatury w celu optymalnego wykorzystania w odpowiednim zakresie temperatur.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)