Kluczowe dokumenty
Z742927
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 19 L Jerrycan
Synonim(y):
biodegradowalny środek czyszczący, detergent do myjek ultradźwiękowych, niskopieniący detergent kwasowy, zmywacz tlenków metali, Środek czyszczący niezawierający fosforanów
Wybierz wielkość
1880,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1880,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 19 L Jerrycan
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc.
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- skoncentrowany
- idealny do stosowania jako kwaśny środek myjący lub płuczący
- nie zawiera fosforanów, ulega biodegradacji i można go łatwo zutylizować
- łączy w sobie składniki kwasowe i detergentowe w celu usunięcia tlenków metali, soli i pozostałości nieorganicznych
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)