Z742908
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 8K0.1, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
producent / nazwa handlowa
Kern FCB 8K0.1
zakres pomiaru nośności
8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Opis ogólny
Waga stołowa z drugim wyświetlaczem z tyłu wagi.
Funkcja PRE-TARE do ręcznego odejmowania znanej masy pojemnika, przydatna do sprawdzania poziomu napełnienia
Wysoka mobilność: Opcja zasilania bateryjnego, kompaktowa konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że waga ta jest idealna do użytku w wielu lokalizacjach (produkcja, magazyn, dział wysyłki, ...).
Funkcja PRE-TARE do ręcznego odejmowania znanej masy pojemnika, przydatna do sprawdzania poziomu napełnienia
Wysoka mobilność: Opcja zasilania bateryjnego, kompaktowa konstrukcja i niewielka waga sprawiają, że waga ta jest idealna do użytku w wielu lokalizacjach (produkcja, magazyn, dział wysyłki, ...).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)