Wstecz
Kern PLS series precision balances
Products
Kategoria produktu
balances (6)
Producent
Nośność (g)
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z742871
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742869
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 1200-3A, weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742868
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742867
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 420-3F, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742873
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 8000-2A, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z742870
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g