Z742817
Kern EWJ series precision balances
Kern EWJ 600-2M verified 965-216, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g, AC/DC input 100 - 240 V AC, universal plug set
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
2940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2940,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
Includes draft shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EWJ 600-2M verified 965-216
zakres pomiaru nośności
600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
platforma śr.
135 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy
- Łatwa obsługa: Wszystkie podstawowe funkcje mają własny przycisk na klawiaturze
- Automatyczna adiustacja wewnętrzna, sterowana czasowo co 2 godziny, gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od jej lokalizacji
- Wyświetlacz pojemności: Podświetlany pasek pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
- Interfejs USB do przesyłania danych ważenia do komputera, drukarki, pamięci USB itp.
- Osłona przeciwwiatrowa w standardzie w modelach z [Max] = 600 g, przestrzeń ważenia W×D×H 145×160×80 mm
Dane techniczne
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm
- Wymiary całkowite W×D×H 220×315×90 mm (bez osłony przeciwwiatrowej) 220×340×321 mm (z osłoną przeciwwiatrową)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)