Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32070201
Capacity:
1 mL
Material:
polystyrene
Packaging:
pkg of (50 per bag)
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4975
packaging
pkg of (50 per bag)
capacity
1 mL
volume
1 mL
General description
- Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
- The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
- Individually wrapped and bulk packed.
- Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| capacity 1 mL | capacity 5 mL | capacity 2 mL | capacity 1 mL |
| manufacturer/tradename Corning 4975 | manufacturer/tradename Corning 9099 | manufacturer/tradename Corning 9016 | manufacturer/tradename Corning 7041 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging pkg of (50 per bag) | packaging case of 200 ea, pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea, case of 500 ea | packaging case of 1000, bag of 50 |
| volume 1 mL | volume 5 mL | volume 2 mL | volume - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® aspiration pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?