Kluczowe dokumenty
Z742584
Mini-Centrifuge with 2 rotors
blue, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
Materiały
plastic lid
Właściwości
CE compliant
to hold 16 0.2 mL tubes
to hold 2 8 PCR strips
to hold 6 1.5/2.0 Ml tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSC1006-B-E-UK
Parametry
6600 rpm speed
6600 rpm
metody
centrifugation: suitable
masa
2.2 lb
kolor
blue
clear lid
Opis ogólny
Miniwirówka Benchmark Scientific zawiera dwa rotory i sześć adapterów i obraca próbki z prędkością 6600 rpm (obrotów na minutę), dzięki czemu nadaje się do różnych rozmiarów mikropróbek i protokołów w laboratorium badawczym. Urządzenie jest dostarczane z dwoma wymiennymi rotorami. Pierwszy z nich to sześciomiejscowy rotor o stałym kącie do użytku z mikroprobówkami o pojemności 1,5/2,0 ml. Drugi to rotor na paski PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) do użytku z 2 x 8 paskami PCR lub 16 x 0,2 ml probówkami. Dodatkowe adaptery (6) są również dołączone do probówek 0,4 - 0,5 ml. Wszystkie probówki są sprzedawane oddzielnie. Wirówka przyspiesza do maksymalnej prędkości 6600 obrotów na minutę, a następnie zwalnia i zatrzymuje się w ciągu kilku sekund, zapewniając wydajną pracę. Posiada przezroczystą pokrywę umożliwiającą obserwację próbek podczas cyklu wirowania oraz elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa, który dezaktywuje wirówkę po otwarciu pokrywy. Miniwirówka jest używana do hodowli komórkowych i oddzielania lizatów komórkowych w laboratorium badawczym.
Wirówka Benchmark Scientific BSC1006-B działa przy 115 V/60 Hz w zakresie temperatur od 4 stopni C do 50 stopni C. Wiruje z prędkością do 6600 obrotów na minutę i ma niebieski kolor. Wirówka ma wymiary 3,9 x 5,0 x 5,4 cala/10,0 x 12,6 x 13,8 cm (wys. x szer. x gł.). (H to wysokość, pionowa odległość od najniższego do najwyższego punktu; W to szerokość, pozioma odległość od lewej do prawej; D to głębokość, pozioma odległość od przodu do tyłu).
Wirówka służy do wirowania płynów o różnej gęstości w celu oddzielenia różnych części, zwykle próbek krwi i DNA. Wirówki składają się z głównego korpusu lub obudowy i wirującego rotora. Probówki z materiałem komórkowym zawieszonym w cieczy są wkładane do wirnika i obracane z różnymi prędkościami w celu oddzielenia składników. Wirówki są używane w laboratoriach medycznych, przemysłowych i badawczych, a także w środowiskach akademickich i klinicznych.
Co znajduje się w opakowaniu?
Miniwirówka Benchmark
Rotor o stałym kącie obrotu z sześcioma miejscami
Rotor do probówek z paskami PCR
(6) adapterów do dodatkowych rozmiarów probówek
Klucz do wyjmowania rotora
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)