Przejdź do
Z763985
Miniwirówka StripSpin 12, wirnik okrągły
round rotor, 8 position
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific C1008-ROT
Compatibility:
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
Parameter:
5500 max. RCF
Feature:
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
feature
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-ROT
parameter
5500 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
General description
8-pozycyjny rotor do przechowywania probówek o pojemności 1,5/2,0 ml w miniwirówce Benchmark C1008
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)