Kluczowe dokumenty
HS120611
Sprout® Plus Mini Centrifuge
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, blue
Wybierz wielkość
1 EACH
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.11
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
Właściwości
to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip)
to hold 6 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120611
Parametry
2000 × g max. RCF (max.)
6,000 rpm speed (max.)
Opis ogólny
Mała, ale potężna - idealna do małych serii
Dzięki ergonomicznej konstrukcji i środkom bezpieczeństwa miniwirówka 11926 Plus jest łatwa w użyciu i zapewnia większą wydajność w laboratorium.
Beznarzędziowe wirniki SnapSpin i opcje szybkiego wirowania sprawiają, że wirówki są szybkie i łatwe w użyciu.
Pokrywa z blokadą została zaprojektowana tak, aby mieściła się w dłoni, co ułatwia wielokrotne otwieranie i szybkie wyjmowanie probówek jedną ręką.
Duży rozmiar pokrywy pozwala na umieszczenie w niej dłuższych probówek i wysokich pokrywek.
Funkcja hamowania szybko zatrzymuje wirowanie po wyłączeniu zasilania lub otwarciu pokrywy.
Obciążona gumowana podstawa eliminuje potencjalne ruchy oraz tłumi wibracje i hałas.
Idealny do separacji komórek przez mikrofiltr i próbek HPLC, z adapterami do wszystkich głównych rodzajów mikrotub i probówek PCR (1,5/2,0, 0,5, 0,2 ml) do niestandardowego użytku.
Opakowanie
ZAWARTOŚĆ:
Miniwirówka Sprout Plus
6-miejscowy rotor na probówki 1,5/2,0 ml
16-miejscowy rotor na probówki 0,2 ml (pojedynczy lub 2x8 pasków)
6 adapterów na probówki 0,2 ml
6 adapterów na probówki 0,5 ml
4 o-ringi pokrywy
Walizka do przechowywania rotorów i adapterów
Stojak na probówki
Niskonapięciowy (100-240 VAC, 50/60 Hz) podwójnie izolowany zasilacz z 4 wymiennymi wtyczkami
Informacje prawne
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)