Kluczowe dokumenty
Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
Produkt Z742529 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3D1020
rozmiar platformy
8 in. × 6 in.
Opis ogólny
Mini Nutating Rocker jest przedstawiony wewnątrz inkubatora MyTemp; (dostarczany z matami płaskimi i wgłębionymi) dla Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H i H2200-HC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What temperature range is this product rated for?
    1 answer
    1. The temperature range is +4C to +50C.