Kluczowe dokumenty
Z742212
Ohaus® Scout® STX Touchscreen Balance
Model STX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Produkt Z742212 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CSA approved
display Full color touchscreen
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253011      
zakres pomiaru nośności
2200 g, resolution: 0.01 g
rozmiar wyświetlacza
109 mm
platforma szer. × śr.
170 mm × 140 mm
moc baterii
4 AA, 7 hr life
Opis ogólny
Idealne do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, wagi OHAUS Scout są wyposażone w łatwy w nawigacji kolorowy ekran dotykowy i smukłą konstrukcję, która umożliwia przechowywanie w stosie. Te przenośne wagi, nastawione na najwyższą wydajność z krótkim czasem stabilizacji i wysoką rozdzielczością wyników ważenia, wyznaczają nowy standard dla szerokiego zakresu zastosowań ważenia. Funkcje obejmują również doskonałą ochronę przed przeciążeniem i rozszerzone opcje łączności.
Cechy i korzyści
  • Szybka i wydajna nawigacja dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu z informacjami
Duży, odporny kolorowy ekran dotykowy umożliwia łatwą obsługę wagi Scout dzięki strukturze menu opartej na ikonach, prowadząc użytkownika przez każdy etap aplikacji ważenia.
  • Duża szybkość ważenia i wysoka rozdzielczość zapewniają powtarzalne i wiarygodne wyniki
Czas stabilizacji wynoszący zaledwie 1 sekundę oznacza zwiększoną produktywność w zakładzie. Wyposażony w zaawansowaną technologię ważenia Scout zapewnia również powtarzalne i wiarygodne wyniki ważenia.
  • Doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem i możliwość składowania w stosie zwiększają ogólną trwałość
Zintegrowany system ochrony przed przeciążeniem o 10-krotnie większej nośności chroni wagę w trudnych i wymagających środowiskach. Zajmująca niewiele miejsca, smukła konstrukcja umożliwia przechowywanie w stosie.
  • Wiele trybów ważenia i języków ułatwiających ważenie
Scout oferuje wiele wbudowanych trybów aplikacji, dzięki czemu nawet najbardziej złożone zadania ważenia są łatwe do wykonania. Dzięki 9 opcjom językowym użytkownicy mogą nawet obsługiwać wagę w swoim własnym języku.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)