Z742819
Kern EWJ series precision balances
Kern EWJ 6000-1M, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
2600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2600,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
Does not include draft shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EWJ 6000-1M
zakres pomiaru nośności
6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
platforma dł. × szer.
155 mm × 145 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy
- Łatwa obsługa: Wszystkie podstawowe funkcje mają własny przycisk na klawiaturze
- Automatyczna adiustacja wewnętrzna, sterowana czasowo co 2 godziny, gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od jej lokalizacji
- Wyświetlacz pojemności: Podświetlany pasek pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
- Interfejs USB do przesyłania danych ważenia do komputera, drukarki, pamięci USB itp.
- Osłona przeciwwiatrowa w standardzie w modelach z [Max] = 600 g, przestrzeń ważenia W×D×H 145×160×80 mm
Dane techniczne
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm
- Wymiary całkowite W×D×H 220×315×90 mm (bez osłony przeciwwiatrowej) 220×340×321 mm (z osłoną przeciwwiatrową)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)