Kluczowe dokumenty
Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Właściwości
1/2 Size
producent / nazwa handlowa
Polarware 30242
pojemność
6.3 L
rozmiar
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)