Z742045
Exact-Temp bottle thermometer with 2 point DAkkS-Calibration
for incubator, temperature +18 to +50 °C, accuracy: 0.5 °C
Wybierz wielkość
1030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1030,00 zł
Polecane produkty
Materiały
bottle ( Ethylene/glycol)
opis
I-030-1S
Właściwości
accuracy± 1 °C
calibration (2 point DAkkS)
producent / nazwa handlowa
70 001 15/04/2P (Ludwig Schneider)
zakres pomiaru temperatury
+18 to +50 °C, accuracy: 0.5 °C
Długość
130 mm
kolor
red
Opis ogólny
Każdy termometr jest zamontowany w nietłukącej się plastikowej butelce, wypełnionej specjalnym medium, aby zapewnić dokładne pomiary nawet przy otwartych drzwiach.
Dzięki certyfikatowi kalibracji DAkkS (dwa punkty kalibracji w standardzie) te precyzyjne termometry są szczególnie odpowiednie do monitorowania certyfikowanych systemów zarządzania jakością.
Dostarczane są z magnesami do montażu na ścianie lub drzwiach. Termometry Exact-temp są bardzo niezawodne i ekonomiczne, ponieważ działają niezależnie od zasilania sieciowego lub bateryjnego.
Termometry Exact-temp są dostępne z wypełnieniem organicznym w różnych zakresach pomiarowych i jednostkach skali.
Przyrządy są starannie starzone, aby zapewnić wysoką dokładność. Termometry Exact-temp są kalibrowane za pomocą wzorca, dzięki czemu są zgodne z międzynarodowymi standardami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)