Kluczowe dokumenty
Z741985
Exact-Temp bottle thermometer
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
Wybierz wielkość
1 EA
369,00 zł
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
369,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
bottle ( sand)
opis
ULF-010S
Właściwości
accuracy± 2 °C
producent / nazwa handlowa
70 001 11 (Ludwig Schneider)
zakres pomiaru temperatury
-90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
Długość
180 mm
kolor
red
Opis ogólny
Exact-temp thermometers are high-precise instruments to monitor cooling and tempering devices in laboratories, medical technology and R&D. Each thermometer is mounted in an unbreakable plastic bottle, filled with a special medium to ensure accurate measurings even at open doors.
They are supplied with magnets for spacesaving wall or door fixing. Exact-temp thermometers are very reliable and economical because they work independent from any mains or battery connection.
Traceable to international standards Exact-temp thermometers are available with organic filling in varying measuring ranges and scale units. The instruments are carefully aged to ensure a high accuracy. Exact-temp thermometers are calibrated with a reference and are therefore traceable to international standards.
All instruments will be delivered with a certificate of conformance and accuracy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)