Kluczowe dokumenty
Z561193
Accu-Safe bottle thermometer
temperature -30-0 °C, Freezer
Wybierz wielkość
1 EA
595,00 zł
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
595,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Bottle liquid Propylene Glycol
Właściwości
subdivision 0.5 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc. ACCF0101S
zakres pomiaru temperatury
-30-0 °C
Długość
125 mm
Opis ogólny
Thermometer is mounted in a square shaped shatter-proof plastic bottle filled with a liquid to insure accurate readings despite the opening and closing of instrument doors. The thermometers are spirit-filled, thoroughly annealed, safety-coated with PTFE, and have been tested against a standard calibrated at the National Institute of Standards and Technology (NIST).
The bottle has a double magnet attached on one side so it can be affixed to the walls or doors of instruments to reduce space and breakage problems.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)