Kluczowe dokumenty
BAB602000500
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Ultra Low Freezer Verification Thermometer
temp -90-25 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Właściwości
calibration -40 °C
graduation 1 °C
Bottle fill, Glass beads
Thermometer fill,Organic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60200-0500
temp measuring range
-90-25 °C
accuracy: ±1 °C (below -35°C)
accuracy: ±2 °C (from -1/-40°C)
accuracy: ±2.5 °C (below -40°C)
Długość
5.7 in. (145 mm)
objętość butelki
30 mL
Opis ogólny
Te bezrtęciowe, skalibrowane termometry obejmują zakres od -90 do 25°C i są skalibrowane dla jednej lub dwóch określonych temperatur.
Cechy i korzyści
Te bezrtęciowe, skalibrowane termometry obejmują zakres od -90 do 25°C i są skalibrowane dla jednej lub dwóch określonych temperatur.
  • Weryfikacja temperatury próbek w zamrażarkach i bardzo niskich zamrażarkach
  • Przydatne do dokładnych odczytów temperatury bez zanieczyszczenia próbki
  • Napełniona butelka (w zestawie) imituje próbkę
  • Termometr z powłoką PFA zawiera szkło i ciecz na wypadek stłuczenia; wypełniony cieczą organiczną lub certyfikowanym płynem EnviroKleen Enviro-Safe®
  • Trwale utrwalone oznaczenia termometru i szkło bezołowiowe
  • Zawiera indywidualny raport z kalibracji termometru określający poprawki do jednej dziesiątej najmniejszego podziału, unikalny numer raportu i standardy NIST użyte do kalibracji
  • Indywidualnie serializowany i wyprodukowany w USA
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)