Kluczowe dokumenty
Z741381
Accuris Compact Balance
capacity 300 g, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
małe saldo, wagi, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
stainless steel weighing plate
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3300-300
zakres pomiaru
resolution: 0.01 g
zakres pomiaru nośności
300 g
Parametry
0.01 g readability
pojemność
300 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
śr. szalki
11.5 cm (4.5 in.)
Opis ogólny
Wagi Accuris Compact zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb laboratoriów akademickich i badawczych wymagających oznaczania masy z dokładnością od 0,01 g do 0,1 g. Ich niezawodna i precyzyjna technologia ważenia wykorzystuje pozłacane, ceramiczne kondensatory do określania masy próbki.
Seria Compact obejmuje 6 modeli obejmujących szeroki zakres maksymalnych zakresów ważenia i jest wyposażona w pierścień osłony przeciwwiatrowej, który zapobiega wpływowi prądów powietrza na pomiary.
Modele o większej nośności (1000 g, 5000 g i 10 000 g) nie zawierają pierścienia osłony przeciwwiatrowej.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)