Przejdź do
R3383
Test tube racks
Holds 60 x 16 mm tubes, 5 × 12 array
Synonim(y):
tube holder, 187460001, F18746-0001, tube organizer, tube rack, tube storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18746-0001
Feature:
5 × 12 array, Holds 60 x 16 mm tubes
Packaging:
pack of 1 ea
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
5 × 12 array, Holds 60 x 16 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0001
size
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
Application
Non-metallic submersible racks maintain stability even in swirling water. Each rack has an end plate for labeling, as well as numbered and lettered rows.
Features and Benefits
  • Bel-Art polypropylene test-tube racks are a perfect alternative to wire racks.
  • The submersible racks can maintain stability even in a turbulent water bath.
  • Features end plates for labeling - for easy tube identification. Interlocking feet facilitate the stacking of racks for storage.
  • Available in numerous hole sizes, with a choice of three colors for safety and identification.
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3258R3508R3633
Test tube racks Holds 40 x 20 mm tubes, 4 × 10 array
R3508
Test tube racks
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F18746-0003
feature
5 × 12 array, Holds 60 x 16 mm tubes
feature
6 × 15 array, Holds 90 x 13 mm tubes
feature
4 × 10 array, Holds 40 x 20 mm tubes
feature
3 × 8 array, Holds 24 x 25 mm tubes
size
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
size
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
size
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
size
9.7 in. × 4.1 in. × 2 1/2 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test tube racks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)