Kluczowe dokumenty
Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Synonim(y):
zacisk szybkomocujący, zaciski
Wybierz wielkość
1 EA
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6517-27
Opis ogólny
Zaciski SS do użytku z kolbami reakcyjnymi i głowicami z kołnierzem Schott 100 mm. Pręt przedłużający może być zamocowany do ramy nośnej i pomaga ustabilizować zespół reakcyjny.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)