Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 364,00 zł 309,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 994,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
309,40 zł
Cena katalogowa364,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(C(C2=NN=NN2CCC3=CC=CC=C3)N4CCN(CC4)C5CCCCC5)=CC6=CC(OC)=CC=C6N1
Biochem/physiol Actions
GT949 is a potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter EAAT2 (glutamate uptake EC50 = 0.26 nM; COS-7 EAAT2 transfectant), but not EAAT1 or EAAT3. GT949 enhances glutamate uptake of cultured rat astrocytes (EC50 = 1 nM, Emax = 158%) with no potency toward human serotonin (SERT), noradrenaline (NET) and dopamine (DAT) transporters, nor NMDA receptors (murine primary cortical neurons).
Potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter EAAT2, but not EAAT1, EAAT3, NMDAR, SERT, NET, or DAT.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?