Kluczowe dokumenty
Z681679
PureSolv Micro vacuum pump/inert gas connection for multiple systems
pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
3200,00 zł
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.85
3200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
anodized aluminum frame
stainless steel tubing
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Innovative Technologies
Opis ogólny
W przypadku łączenia przewodów podciśnienia i gazu wymagane są dwa trójniki na system Pure Solv Micro.
Aby połączyć ze sobą 2 systemy, potrzebna jest 1 sztuka tego produktu
Aby połączyć ze sobą 3 systemy, potrzebna jest 2 sztuka tego produktu
Aby połączyć ze sobą 4 systemy, potrzebna jest 3 sztuka tego produktu
Aby połączyć ze sobą 5 systemów, potrzebna jest 4 sztuka tego produktu
Informacje prawne
Pure Solv is a trademark of Inert Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)