Przejdź do
MIACHVP01
Ręczna pompa próżniowa Microfil®
For use with Microfil® filtration system
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
2780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026Szczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
input
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with Microfil® filtration system
shipped in
ambient
General description
Ręczna pompa próżniowa jest dodatkowym akcesorium systemu filtracji Microfil®. System filtracji Microfil® jest prostym i niezawodnym rozwiązaniem do rutynowych badań mikrobiologicznych. Wciskana konstrukcja lejków Microfil® szczelnie przylega do wsporników kolektora bez potrzeby stosowania zacisków lub O-ringów. Ręczne pompy próżniowe to kompaktowe, bezobsługowe pompy, które zapewniają stałe źródło próżni do filtracji. Te wysokowydajne pompy mają konstrukcję tłokową zapewniającą większą moc.
Application
Ręczna pompa próżniowa jest dodatkowym akcesorium systemu filtracji Microfil® używanym do ogólnej analizy mikrobiologicznej piwa, wody butelkowanej, analizy produktów farmaceutycznych, analizy środowiskowej, testowania obciążenia biologicznego i monitorowania wody.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
XKEM00107XX6200035MIACFD201
description
For use with Microfil® filtration system
description
-
description
-
description
For use with 250 mL Microfil® funnels
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
input
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
-
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)