Merck
Z680117
BioCLAVE mini digital autoclave
volume 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B4000-M-UK Plug
komora szer. × dł.
6.7 in. (17 cm) × 12.5 in. (31 cm)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
20 in. (51 cm) × 13.5 in. (34 cm) × 12.9 in. (33 cm)
tace szer. × dł.
4.75 in. (12 cm) × 9.75 in. (24.8 cm)
pojemność
8 L
8000 mL
Opis ogólny
The 8 L BioClave Mini is pre-programmed to meet basic sterilization needs. Although the temperature can be selected at either 121 °C or 134 °C, the sterilization time is fixed. The economical BioClave Mini is the ideal choice wherever bench top sterilization is required and space is limited.
Informacje prawne
BioCLAVE is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)