Przejdź do
Z763357
MyTemp™ mini digital incubator
with heating and cooling, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
Parameter:
1 °C temperature (increments), ambient -15 to 60 °C temp. range
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2200-HC-E
temperature measuring range
accuracy: 0.5 °C (at 37°C)
parameter
1 °C temperature (increments), ambient -15 to 60 °C temp. range
technique(s)
cell culture: suitable
inside L × W × H
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm)
outside L × W × H
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm)
platform L × W
9.5 in. (24.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
General description
With digital temperature control, the MyTemp incubators provide convenient "set and walk away" operation, eliminating the need for external thermometers and repetitive "fine tuning" of an analog control knob.
Simply choose the desired temperature and the incubator immediately begins to heat up (or cool down, -HC model only) while accurately monitoring the chamber temperature and conveniently displaying the temperature in real time on the large LED control panel.
  • Digital temperature control
  • Personal sized, 13 x 14.5" footprint (20 L)
  • Accepts bottles and flasks up to 2 L
  • Two models: Heat Only or Heat/Cool
Legal Information
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z763322Z742539BMSB20002EUK
description
with heating and cooling, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
with heating only, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
description
capacity, 2 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
parameter
1 °C temperature (increments), ambient -15 to 60 °C temp. range
parameter
ambient +5 to 60 °C temp. range, 1 °C temperature (increments)
parameter
0-60 °C temp. range
parameter
+5 °C temp. range (+100 °C)
temperature measuring range
accuracy: 0.5 °C (at 37°C)
temperature measuring range
accuracy: 0.5 °C (at 37°C)
temperature measuring range
-
temperature measuring range
-
platform L × W
9.5 in. (24.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
platform L × W
9.5 in. (24.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
platform L × W
-
platform L × W
-
outside L × W × H
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm)
outside L × W × H
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm)
outside L × W × H
-
outside L × W × H
-
inside L × W × H
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm)
inside L × W × H
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm)
inside L × W × H
-
inside L × W × H
-
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2200-HC-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2200-H-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2265-HC-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B2000-2-E-UK
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MyTemp™ mini digital incubator
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)