Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 794,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2505-40SH
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 40L
Legal Information
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stainless steel shelf for 40 L incubator | description stainless steel shelf for 70 L incubator | description stainless steel shelf for 130 L incubator | description - |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2505-40SH | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2505-70SH | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2505-130SH | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2200-SH |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?