Kluczowe dokumenty
Z679062
Tamper evident sample tube
graduated, capacity 12 mL
Wybierz wielkość
1000 EA
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
white
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread EXTERNAL THREAD
opakowanie
pack of 1,000 ea
producent / nazwa handlowa
Simport T552-12ATTP
pojemność
12 mL
probówka śr.
16.6 mm
Zastosowanie
PFAS testing
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Samodzielna, niesterylna probówka wykonana z polipropylenu. Konstrukcja umożliwiająca łatwe manipulowanie próbką i rurką transportową. Są idealne do wszystkich zastosowań wymagających plomby zabezpieczającej przed manipulacją w celu zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa i gdzie integralność próbki ma duże znaczenie.
Te unikalne probówki transportowe zawierają uszczelkę, która musi zostać złamana w celu jej otwarcia, co pozostawia oczywiste wizualne wskazanie, że fiolka została otwarta.
Wykonane z nietoksycznego polipropylenu, tubki te zapewniają wytrzymałość i przejrzystość oraz wykazują pewne unikalne cechy konstrukcyjne. Dostępnych jest pięć rozmiarów od 5 do 30 ml. Wszystkie rurki mają podziałkę co 0,5 ml. Posiadają gwinty zewnętrzne zapewniające gładką i jednolitą powierzchnię wewnętrzną.
Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)