Kluczowe dokumenty
Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
Synonim(y):
115342, Probówki do mikrowirówek, Probówki wirówkowe, Rury, Rury z okrągłym dnem
Wybierz wielkość
250 EA
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
498,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 115342
pojemność
10 mL
probówka śr. × wys.
100 mm × 16 mm
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
  • Probówki wirówkowe1191 są wykonane z wysokiej jakości, odpornego chemicznie polipropylenu.
  • Równe i grube ścianki zapewniają optymalne wyniki.
  • Cylindryczne probówki mają krawędź z koralikami.
  • Zakrętki/stopery są dostępne osobno.
Cylindryczny, z obręczą. Bez nasadki, należy zamawiać oddzielnie.
Cechy i korzyści
  • Bardzo grube i równe ścianki zbiornika
  • Dobra odporność chemiczna
  • Zakrętki dostępne osobno
Inne uwagi
BR115342 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2