Kluczowe dokumenty
Z678139
Finnpipette® F3 variable volume pipette
volume 20-200 μL
Wybierz wielkość
1 EA
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
color-coded yellow
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Finn 4640050
pojemność
20-200 μL
Opis ogólny
Finnpipette F3 has a double action pipetting button with rotating upper part enabling smooth and steady pipetting action at the same time as preventing accidental volume alterations. Finpipette F3 is equipped with the Advanced Volume Gearing (AVG). This is a self-supporting modular volume adjustment mechanism separated from the pipette body. This improves accuracy and precision by preventing possible effects of hand warmth on the accuracy of measurements.
  • Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
  • Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
  • Big display with white numbers on black background for increased visibility
  • Color coded for easy tip volume recognition
Informacje prawne
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1