Kluczowe dokumenty
Z676411
Double-Safe PTFE coated thermometer
greener alternative
L 200 mm, temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Wybierz wielkość
1 EA
282,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
282,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
immersion level 50 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60400-0100
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru temperatury
-10-150 °C
Długość
200 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został zaprojektowany jako bezpieczniejsza substancja chemiczna bez rtęci. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Double-Safe thermometers are PTFE coated Easy-Read thermometers with black Enviro-Safe liquid and yellow back lead free glass. Double-Safe thermometers prevent contamination of the glass and liquid in the event of breakage. Double-Safe is the ideal replacement for mercury thermometers banned (or partially banned) in many US states and most European countries.
  • PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
  • Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
  • Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
  • Lead-free glass and recyclable packaging
Informacje prawne
Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)