Z676446
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 305 mm, temperature -20-110 °C, immersion level, 76 mm
Wybierz wielkość
324,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
324,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
immersion level 76 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60400-0600
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru temperatury
-20-110 °C
Długość
305 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)