Kluczowe dokumenty
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
171,00 zł
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
171,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Carbide-tip pen with metal body and clip.
Zastosowanie
Użyto pisaka do grawerowania:
  • do etykietowania szkiełek do czesania DNA
  • do cięcia szkiełek nakrywkowych na małe kawałki do obrazowania mikroskopowego
  • do otaczania kriokonserwowanych skrawków na szkiełkach mikroskopowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)