Z674141
Duran® GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles with cap and pouring ring
capacity 20,000 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, butelki laboratoryjne, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
3800,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3800,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1113951
pojemność
20,000 mL
śr. wewn. szyjki
80 mm
Opis ogólny
- Duran glass elliminates ion leaching problems
- Sturdy design enhances safety and service life
- Thermal properties allow sterilisation by autoclave
- Convenient and easy to read graduations
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
- Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
- Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót
- Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie
- Łatwe manipulowanie łyżkami, szpatułkami i pęsetami
- Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu włożyć do butelek
- Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
- W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)