Kluczowe dokumenty
Z674117
Duran® GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles with cap and pouring ring
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, butelki laboratoryjne, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
10 EA
2223,00 zł
2223,00 zł
Cena katalogowa2340,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
2223,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
2223,00 zł
Cena katalogowa2340,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1112715
pojemność
2,000 mL
śr. wewn. szyjki
80 mm
Opis ogólny
The wide opening for safe and easy handling of powders and liquids makes the Duran GLS 80 bottle a versatile partner for all routine laboratory applications.
  • Duran glass elliminates ion leaching problems
  • Sturdy design enhances safety and service life
  • Thermal properties allow sterilisation by autoclave
  • Convenient and easy to read graduations
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A
  • Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
  • Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót
  • Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie
  • Łatwe manipulowanie łyżkami, szpatułkami i pęsetami
  • Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu włożyć do butelek
  • Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
  • W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)