Kluczowe dokumenty
Z673374
Combination blocks for Talboys block heater
For 6, 12, 13 and 25 mm test tubes.
Wybierz wielkość
1 EA
725,00 zł
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
725,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.73
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 3 x 25 mm tubes
to hold 5 x 12/13 mm tubes
to hold 6 x 6 mm tubes
producent / nazwa handlowa
Troemner 949107
dołek śr. × śr.
8.3 mm × 48.4 mm
Opis ogólny
Holds six 6 mm, five 12/13 mm, and three 25 mm tubes.
These blocks have been designed for variable sized samples. Single block.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)