Z673277
Stuart™ melting point tubes
Sealed at one end
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass tube
Właściwości
graduations
producent / nazwa handlowa
Stuart SMP10/1
Średnica
1.3 mm
dł. probówki
100 mm
probówka śr. zewn. × śr. wewn. × grubość ścianki
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
Made from soda glass, these tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two. Supplied in robust tube holders.
Informacje prawne
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)