Kluczowe dokumenty
DWK34500-99
KIMBLE® KIMAX® open ended melting capillary
glass, L (100 mm)
Wybierz wielkość
1600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1600,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass
translucent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 20 ea 100 tubes in each vial
producent / nazwa handlowa
Kimble® 34500-99
Długość
(100 mm)
probówka śr.
(1.5-1.8 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Rurki kapilarne KIMAX do pomiaru temperatury topnienia służą do określania punktu, w którym próbka stała zamienia się w ciecz.
- Rurki mają długość 100 mm, gdy są dostarczane z otwartymi oboma końcami, więc po uszczelnieniu pozostanie około 90 mm
- Długość rurki zapewnia, że otwarty koniec będzie wystawał znacznie ponad powierzchnię łaźni, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy z łaźni do rurki.
- 34502-99 i 34507-99 mają mniejszą średnicę wewnętrzną niż 34500-99 i są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Pakowane po 100 rurek na fiolkę i 20 fiolek w kartonie
- Wyprodukowane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 5.1
- Rurki mają długość 100 mm, gdy są dostarczane z otwartymi oboma końcami, więc po uszczelnieniu pozostanie około 90 mm.
- Długość rurki zapewnia, że otwarty koniec będzie znacznie wystawał ponad powierzchnię kąpieli, aby zapobiec przedostawaniu się płynu do kąpieli do rurki.
- 34502-99 i 34507-99 mają mniejszą średnicę wewnętrzną niż 34500-99 i są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Pakowane po 100 probówek w fiolce i 20 fiolek w kartonie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)