Kluczowe dokumenty
Z611174
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.8 mm × 1 mm
Wybierz wielkość
1000 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9211010
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
probówka śr.
0.8 mm
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. Is Z611174-1000EA a capillary tube with one end open and one end closed?
    1 answer
    1. Yes. This capillary tubes are available with one end closed.