Kluczowe dokumenty
Z656097
Wytrząsarka górna Heidolph Reax 2
AC/DC input 230 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
6100,00 zł
1 EA
6100,00 zł
1 EA
7980,00 zł
6100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6100,00 zł
1 EA
6100,00 zł
1 EA
7980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
6100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
541-21009-00 (EU)
541-21009-03 (UK)
541-21009-04 (CH)
dostępność
available only in EU
Parametry
20-100 rpm speed
Opis ogólny
  • Doskonały w hematologii, diagnostyce medycznej, testowaniu materiałów i biochemii.
  • W zestawie łatwy do wymiany uniwersalny adapter do stosowania z różnymi naczyniami
  • Adapter do użycia do 20 probówek jednocześnie (akcesorium)
  • W zestawie gumowa mata antypoślizgowa
  • Analogowe pokrętło regulacji obrotów
  • Stopień ochrony IP 21
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this include universal adapter? Also, please provide me full description of the product.
    1 answer
    1. Yes, this product includes a universal adapter. Additional specifications are listed below: