Kluczowe dokumenty
Z653004
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-5M, AC/DC input 230 V AC, volume 5 L, temp. range 20-100 °C, Makrolon bath
Wybierz wielkość
1 EA
7530,00 zł
7530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
7530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Makrolon bath
Właściwości
CE compliant
integrated cooling coil
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ED-5M
Julabo 9116505
dostępność
available only in EU
Parametry
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
moc grzałki
2 kw
szer. × dł. × wys.
14 cm × 40 cm × 35 cm
bath opening W × L × depth
12 cm × 24 cm × 15 cm
pojemność
5 L
5 L
5000 mL
masa
5.2 kg
Opis ogólny
Open bath circulators with Plexiglas or Makrolon bath tank for internal/external temperature applications. All baths are Safety class 1.
Economy series:
  • Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
  • PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
  • Adjustable high temp cut off and dry running protection
  • Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
  • A = Plexiglass
  • M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)