Kluczowe dokumenty
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
Wybierz wielkość
1 EA
2000,00 zł
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
hexagonal glass base
Właściwości
subdivision 50 mL
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 220 01 97
dostępność
available only in EU
zakres pomiaru objętości
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
Długość
650 mm
kolor
amber graduations
Opis ogólny
Z wylewką i krótką podziałką. Kalibrowany na zawartość (TC, IN) zgodnie z DIN 12 680 T1.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)