Kluczowe dokumenty
Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
Synonim(y):
Binder 8012-0032
Wybierz wielkość
1 EA
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104512
NACRES:
NB.24
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
opakowanie
pack of 1 ea
dostępność
not available in USA
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)