Kluczowe dokumenty
Z647209
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 250 mL, accuracy: 1.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
graduations 2.0 mL
zakres pomiaru objętości
250 mL, accuracy: 1.0 mL
Wysokość
335 mm
Opis ogólny
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Inne uwagi
Symbol H oznacza, że butla została wyprodukowana przez Bibby Sterilin Limited w ramach ścisłych procedur kontroli jakości zgodnie z Eichordnung, niemieckimi federalnymi przepisami dotyczącymi miar i wag.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)