Merck
SLW3285-25
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3285-250
Wybierz wielkość
2 EA
421,00 zł
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
421,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue graduation
borosilicate glass
Właściwości
graduations 1.0 mL
heavy duty rim
squat form
producent / nazwa handlowa
3285-25
SciLabware
Wysokość
125 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Wysokość przysiadu - większa stabilność
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca większą wytrzymałość mechaniczną i dłuższą żywotność:
  • Mocno ścięta krawędź i wylewka
  • Wygodniejszy w użyciu w ograniczonych przestrzeniach - np. w dygestoriach
  • Podziałka pokryta niebieską emalią
  • Wyprodukowany z borokrzemowego szkła Pyrex
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Skalibrowany zgodnie z tolerancjami klasy B
  • Wysokość przysiadu - większa stabilność
  • Wytrzymała konstrukcja zapewniająca większą wytrzymałość mechaniczną i dłuższą żywotność: - Mocno ścięty brzeg i wylewka
  • Wygodniejszy w użyciu w ograniczonych przestrzeniach - np. w dygestoriach
  • Podziałka pokryta niebieską emalią
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)