Z645982
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-13A, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Plexiglas® bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ED-13A
Julabo 9116313
dostępność
not available in EU
Parametry
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
moc grzałki
1 kw
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
18 cm × 30 cm × 15 cm
pojemność
13 L
13 L
13000 mL
masa
7.5 kg
Opis ogólny
Economy series:
- Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
- PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
- Adjustable high temp cut off and dry running protection
- Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
- A = Plexiglass
- M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)