Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 739,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95.0% (dry substance, T)
Form:
powder and chunks
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (dry substance, T)
form
powder and chunks
impurities
≤15.0% water
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
InChI key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hydroxy(phenyl)pyruvic acid reductase in Actaea racemosa L.: a putative enzyme in cimicifugic and fukinolic acid biosynthesis.: This study investigates the role of β-Hydroxypyruvic acid in the biosynthesis of bioactive compounds in Actaea racemosa, highlighting its importance in plant secondary metabolism and potential applications in medicinal chemistry (Jahn and Petersen, 2024).
- The gut microbiota confers protection in the CNS against neurodegeneration induced by manganism.: Research shows the protective role of β-Hydroxypyruvic acid derivatives produced by gut microbiota against neurodegenerative conditions, providing insights into therapeutic strategies for neurological disorders (Wang et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration[1].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (dry substance, T) | assay ≥97.0% (calc. based on dry substance, NT) | assay 95% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form powder and chunks | form powder | form - | form - |
| impurities ≤15.0% water | impurities ~1 mol water | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?