Kluczowe dokumenty
Z645036
IKA® MS 3 digital shakers
universal small shaker, 115 V
Synonim(y):
vortexer, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Produkt Z645036 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
115 V AC, US 2-pin plug
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 3319001
dostępność
not available in EU
szer. × wys. × śr.
148 mm × 63 mm × 205 mm
masa
2.9 kg
Opis ogólny
IKA® MS 3 Digital Shakers
Compact, universal small orbital shaker suitable for shaking tasks with all small vessels and microtiter plates.
  • Wide range of attachments
  • Attachment detection
  • Timer with countdown function
  • Continuous or touch operation (with standard attachment)
  • Stable in all speed ranges
  • Sturdy zinc die cast casing
Two operating modes:
Mode A (safe mode with attachment detection) the maximum speed of 3000 rpm is only reached with the standard attachment in touch mode. When using other attachments the speed is limited to 1,300 rpm.
Mode B (without attachment detection) a speed of 3000 rpm is possible with all attachments.
Accessories: shaker MS 3 digital, power supply, standard attachment MS 3.1, universal attachment MS 3.3, one-hand insert MS 1, microtiter attachment MS 3.4, test tube insert MS 1.32 & operating instructions.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
W tym artykule podkreślono wpływ efektów matrycy próbki na odpowiedź LC/MS i omówiono dwa nowe podejścia do ich zmniejszenia.
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.