Kluczowe dokumenty
Z742452
Orbi-Shaker MP with 4 position micro plate platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
Wytrząsarka tłokowa, wytrząsarka laboratoryjna, wytrząsarka pozioma
Wybierz wielkość
1 EA
5970,00 zł
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
5970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
3 mm orbit
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT1502-E-UK
Parametry
200-1500 rpm speed (10 RPM increment)
4-65 °C temperature
szer. × śr. × wys.
13.1 in. × 11.74 in. × 4.7 in.
masa
12
pojemność
capacity(max 4 microplates)
Opis ogólny
Benchmark Scientific Orbi-Shaker MP został zaprojektowany z 3-milimetrową orbitą mieszania, zoptymalizowaną pod kątem dokładnego mieszania mikropłytek i/lub płytek PCR. Na dołączonej platformie można umieścić do czterech płytek (standardowych lub głębokodołkowych), które są natychmiast zabezpieczane bez użycia sprężyn, zacisków lub narzędzi.
Cyfrowy mikroprocesor zapewnia dokładną kontrolę prędkości bezszczotkowego, bezobsługowego napędu silnika, a zarówno prędkość, jak i czas mogą być jednocześnie wyświetlane na dużym wyświetlaczu LED.
Informacje prawne
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)