Kluczowe dokumenty
Z611956
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
Materiały
(CR)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930012
Parametry
−20-120 °C temperature
śr. wewn. × dł.
12 mm × 1 m
Opis ogólny
Elastyczne połączenie aplikacji z przyrządem do kontroli temperatury w celu optymalnego wykorzystania w odpowiednim zakresie temperatur.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)