Kluczowe dokumenty
Z609757
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
Wybierz wielkość
1 PKG
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
358,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 10 m
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × śr. zewn.
1.58 mm × 3.18 mm
Długość
10 m
rozmiar ścianki
0.8 mm
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 최고 사용가능온도는 어떻게 되는지? 130도에서 견디는지?
    1 answer
    1. This PTFE tubing has a temperature resistance from -200°C to +260°C.